Learn More
8-cloro-6,11-dihidro-11-(1-nitroso-4-piperidinilideno)-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, Mikromol™
Código de producto. 17931606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931606 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17931606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.250025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
8-cloro-6,11-dihidro-11-(1-nitroso-4-piperidinilideno)-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 1246819-22-6
Nombres de analitos o componentes 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-nitrosopiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
Peso molecular (g/mol) 339.8187
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,1138 g/mol