Learn More
Ácido 8-cloro-5-isoquinolinesulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 1246816-17-0 |
| Fórmula molecular | C9H6ClNO3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-Chloro-5-isoquinoline Sulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-8-1-2-9(15(12,13)14)6-3-4-11-5-7(6)8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cnccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 8-cloroisoquinolin-5-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9757 |