Learn More
Éster etílico del ácido 8-cloro-5,6-dihidro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 78756-33-9 |
| Fórmula molecular | C15H14ClN3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ro 15-1310, Flumazenil Impurity F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)Cl)C |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 319.74 |