Learn More
8-cloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 31251-41-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Show More |