Learn More
8-cloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Código de producto. 30351075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351075 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30351075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365245500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H10 Cl N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
Nombre IUPAC 8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ona
Peso molecular (g/mol) 243.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0451
Porcentaje de pureza >95