Learn More
8-Cloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5.6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, Mikromol™
Descripción
8-Cloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5.6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 31251-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Loratadine Imp. B (EP), Loratadine USP Related Compound C, Loratadine USP RC C, 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Related Compound C, Loratadine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ona |
| Mostrar más |