Learn More
8-Cloro-5,10-dihidro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-ona (impureza A de N-nitroso clozapina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-5,10-dihydro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one (N-nitroso Clozapine Impurity A) |
| CAS | 90353-66-5 |
| Fórmula molecular | C13H8ClN3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-nitroso Clozapine EP Impurity A, 8-Chloro-5,10-dihydro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8ClN3O2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(18)9-3-1-2-4-11(9)17(12)16-19/h1-7H,(H,15,18) |
| SMILES | O=NN1C2=CC=C(Cl)C=C2NC(=O)C=3C=CC=CC31 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-11-nitroso-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.67 |