Learn More
8-Cloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepin-11-ona, TRC
Código de producto. 30353457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30353457 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3652501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
CAS 50892-62-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H9 Cl N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Clozapine Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClN2O/c14-8-5-6-11-12(7-8)16-13(17)9-3-1-2-4-10(9)15-11/h1-7,15H,(H,16,17)
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 3-cloro-5,11-dihidrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 244.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0403
Porcentaje de pureza >95