Learn More
8-cloro-4-hidroxi-2-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline |
| CAS | 5236-87-3 |
| Fórmula molecular | C10H8NOCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cc(O)c2cccc(Cl)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-2-metil-1H-quinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0294 |