Learn More
8-cloro-3-metoxi-11-(1-metil-4-piperidinil)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]-ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-3-methoxy-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol |
| CAS | 165739-71-9 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O2/c1-24-9-7-16(8-10-24)21(25)19-6-5-17(22)11-14(19)3-4-15-12-18(26-2)13-23-20(15)21/h5-6,11-13,16,25H,3-4,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cnc2c(CCc3cc(Cl)ccc3C2(O)C4CCN(C)CC4)c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-3-metoxi-11-(1-metilpiperidin-4-il)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4-b]piridin-11-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 372.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1605 |