Learn More
8-Cloro-2-metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494507 1 g 1 g
11404517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20504.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3033-82-7 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3033-82-7
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD00051764
Clave InChI VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
Nombre IUPAC 8-cloro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-2-methylquinoline
Punto de fusión 65°C to 68°C
Cantidad 1 g
Beilstein 119193
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 98%