Learn More
8-cloro-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10213522 10 g 10 g
10576324 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10213522 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC01118EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3033-82-7
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD00051764
Clave InChI VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
Nombre IUPAC 8-cloro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-2-methylquinoline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%