Learn More
8-cloro-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30450082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30450082 5 mg
30450693 2.5 mg
30449247 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7766185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66411-24-3
Fórmula molecular C9H7O4Cl
Peso molecular (g/mol) 214.6
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-8-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2OCCOc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO4/c10-6-2-1-5(9(11)12)7-8(6)14-4-3-13-7/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0033