Learn More
8-cloro-11-(piperidin-4-ilideno)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina (descarboetoxiloratadina; desloratadina), Mikromol™
Descripción
8-cloro-11-(piperidin-4-ilideno)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina (descarboetoxiloratadina; desloratadina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desloratadine |
| CAS | 100643-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Desloratadine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H19 Cl N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Delopedil, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, Sedno, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, Loratadine EP Impurity D, Loratadine USP Related Compound A, Loratadine Related Compound A, Loratadine Impurity D, Rupatadine Fumarate Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-piperidin-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Mostrar más |