Learn More
8-cloro-11-(piperidin-4-ilideno)-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrodesloratadine |
| CAS | 117811-20-8 |
| Fórmula molecular | C19 H17 Cl N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-11-(4-piperidinylidene)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Dehydrodesloratadine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-6,9,12,21H,7-8,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4C=Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-piperidin-4-ilidenobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 308.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.108 |