Learn More
8-cloro-11-(piperazin-1-il)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina, Mikromol™
Código de producto. 17921306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921306 25 mg 25 miligramos
17900886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0480.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
8-Cloro-11-(piperazin-1-il)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylclozapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 Cl N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 3-cloro-6-piperazin-1-il-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 312.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1142 g/mol