Learn More
8-cloro-11-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, Mikromol™
Descripción
8-cloro-11-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| CAS | 38092-89-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H21 Cl N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Loratadine Imp. G (EP), Loratadine USP Related Compound B, Loratadine USP RC B, 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Related Compound B, Loratadine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Mostrar más |