Learn More
8-Cloro-1-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492040 5 mL 5 ml
11402050 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28417.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23144-52-7 | C8H17ClO | 164.673 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23144-52-7
Fórmula molecular C8H17ClO
Peso molecular (g/mol) 164.673
Número MDL MFCD00040005
Clave InChI YDFAJMDFCCJZSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloro-1-octanol, 1-octanol, 8-chloro, 8-chlorooctanol, 8-chloro-octan-1-ol, 8-chloro-1-n-octanol, 8-chlor-1-octanol, 8-chlor-octan-1-ol, acmc-1cr4x
PubChem CID 90012
Nombre IUPAC 8-clorooctan-1-ol
SMILES C(CCCCCl)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-1-octanol
Densidad 0.976
Punto de ebullición 129°C to 130°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.67
Porcentaje de pureza 98%