Learn More
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Desfluoromidazolam |
| CAS | 59467-86-6 |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-, Desfluoromidazolam, Midazolam Imp. G (EP), 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14ClN3/c1-12-20-10-15-11-21-18(13-5-3-2-4-6-13)16-9-14(19)7-8-17(16)22(12)15/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0876 |