Learn More
(±)-8-cloro-1-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30360631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30360631 250 mg
1 options
Código de producto. 30360631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC602023250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Fórmula molecular C11H14ClN . HCl
Cantidad 250 mg
Sinónimo rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
SMILES O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Nombre IUPAC 7-cloro-5-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 232.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0687