Learn More
8-cloro-1,3,7-trimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (8-clorocafeína), Mikromol™
Descripción
8-cloro-1,3,7-trimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (8-clorocafeína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine) |
| CAS | 4921-49-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Dimenhydrinate Imp. E (EP), Dimenhydrinate USP Related Compound E, Dimenhydrinate USP RC E, 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Chlorocaffeine, Dimenhydrinate Related Compound E, Dimenhydrinate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)n(C)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona |
| Mostrar más |