Learn More
Thermo Scientific™ Descapsulador para tapones de rosca de 8 canales
Descripción
Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual. El dispositivo de colocación y retirada de tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™ está diseñado para tubos con tapón al par óptimo para mantener la integridad de las muestras y evitar la pérdida de muestras durante el almacenamiento. El dispositivo de colocación y retirada para tapones de rosca de 8 canales es un complemento muy práctico al procesamiento de sobremesa de tubos de almacenamiento con rosca.
Características:
- Mejora el rendimiento del procesamiento de procesos manuales con la colocación y retirada de tapones automatizada de tubos en columnas en solo cuatro segundos
- Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo especificado para el tubo
- Permite a cualquier persona del laboratorio colocar o retirar tapones en tubos con un diseño ligero, sencillo de usar y ergonómico.
- El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las muestras
- Prácticamente siempre disponible para su uso con una batería de larga duración y con un tiempo de recarga rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de destapado | 8 canales |
| Descripción | Fuente de alimentación de repuesto para el dispositivo de colocación/retirada de tapones |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,87 x 3,76 x 2 pulg (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
| Requisitos eléctricos | De 110 a 240 V, de 50 a 60 Hz |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Altura (métrico) | 5 cm |
| Longitud (imperial) | 9,87 in |
| Longitud (métrico) | 25,1 cm |
| Peso neto (imperial) | 0,97 lb |
| Peso neto (métrico) | 0,44 kg |
| Mostrar más |