Learn More
Thermo Scientific™ Descapsulador para tapones de rosca de 8 canales
Código de producto. 10569818
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Para utilizar con (equipo):
Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Tubos de estilo Matrix
Tubos de estilo Nunc
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10569818 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Tubos de estilo Matrix cada uno
11302440 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Tubos de estilo Nunc cada uno
15142539 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Dispositivo de colocación/retirada de tapones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569818 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4105MAT
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Procese una gradilla completa de tubos con tapa de rosca en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual
Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual. El dispositivo de colocación y retirada de tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™ está diseñado para tubos con tapón al par óptimo para mantener la integridad de las muestras y evitar la pérdida de muestras durante el almacenamiento. El dispositivo de colocación y retirada para tapones de rosca de 8 canales es un complemento muy práctico al procesamiento de sobremesa de tubos de almacenamiento con rosca.
Características:
  • Mejora el rendimiento del procesamiento de procesos manuales con la colocación y retirada de tapones automatizada de tubos en columnas en solo cuatro segundos
  • Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo especificado para el tubo
  • Permite a cualquier persona del laboratorio colocar o retirar tapones en tubos con un diseño ligero, sencillo de usar y ergonómico.
  • El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las muestras
  • Prácticamente siempre disponible para su uso con una batería de larga duración y con un tiempo de recarga rápido 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos de estilo Matrix
Formato de destapado 8 canales
Descripción Dispositivo manual de colocación/retirada de tapones de rosca de 8 canales con soporte para tubos de estilo Matrix
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,87 x 3,76 x 2 pulg (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Requisitos eléctricos De 110 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Longitud (imperial) 9,87 in
Longitud (métrico) 25,1 cm
Peso neto (imperial) 0,97 lb
Peso neto (métrico) 0,44 kg
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Funcionamiento Operación manual mediante conmutador
Tiempo de recarga 90 min
Tensión 110/240 V
Anchura (imperial) 3,76 in
Anchura (métrico) 9,5 cm
duración de batería 20 gradillas como mínimo, tapado y destapado
Tipo Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Para utilizar con (equipo) Tubos de estilo Matrix
Frecuencia 50/60 Hz
Velocidad 4 s en tapar/destapar 8 tubos