Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Controlador de 8 canales para monitores de oxígeno o gases
Descripción
Disponible como accesorio de alimentación para monitores de oxígeno y detectores de gases, el controlador multicanal PureAire proporciona alimentación eléctrica y lecturas digitales o gráficas para hasta 8 canales. El controlador multicanal PureAire se integra con la gama completa de monitores de oxígeno y detectores de gases PureAire, por lo que puede diseñar un sistema completo para proteger sus instalaciones.
- Diseñado para controlar y alimentar 8 monitores
- Conecta cualquier sensor de gas de 2 o 3 cables
- 2 relés de alarma
- Pantalla LCD digital y gráfica de concentración de gases
- De 4 a 20 mA
- Capacidad Modbus, pregunte al respecto
- Fuente de alimentación integrada
- El controlador multicanal PureAire conecta 2 o 3 cables a monitores de oxígeno, analizadores o detectores de gases. La fuente de alimentación integrada permite que el controlador multicanal encienda los monitores situados a unos 30,48 m (100 ft) de distancia. Los 2 relés ajustables le permiten crear las advertencias sonoras deseadas para notificar a los trabajadores.
- El controlador de 8 canales le permite desconectar los canales individualmente para facilitar la calibración o el mantenimiento del sensor. Mientras un canal está fuera de línea, los demás sistemas continuarán funcionando con normalidad.
- El controlador multicanal le permite establecer especificaciones para cada sensor de gas para una rápida diferenciación. La pantalla gráfica LCD muestra los datos actuales de todos los canales conectados o los datos de tendencias durante un periodo seleccionado. Puede gestionar los datos de visualización del controlador en porcentaje, partes por millón (ppm) o partes por mil millones (ppb). Se encuentra disponible, a petición, una interfaz de comunicación RS-485 Modbus.
Certifications
Con aprobación CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 8 monitores de gases tóxicos y oxígeno. Bucle de 2 cables o entrada de 3 cables. Pantalla digital LCD, retroiluminada de 0,75 pulgadas. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,25 x 9 x 10,5 pulg. |
| Altura (imperial) | 10,5 in |
| Altura (métrico) | 266,7 mm |
| Longitud (imperial) | 6,25 in |
| Longitud (métrico) | 158,75 mm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -32° a +122 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 a 50 °C |
| Tensión | De 115 a 240 V |
| Garantía | 2 años tras ETD |
| Mostrar más |