Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión
Código de producto. 12633685
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
VACUSIP Aspirador portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12633685 VACUSIP Aspirador portátil cada uno
1 options
Código de producto. 12633685 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 159024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    51.14€ / paquete de 1
    Ahorro 3.01€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice este adaptador con aspiradores portátiles VACUSIP. Los adaptadores de aspiración de 8 canales Integra Biosciences™ permiten a los aspiradores VACUSIP proporcionar soluciones para una amplia variedad de tareas de eliminación de residuos líqui
  • Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas desechables
  • Para aspiradores portátiles VACUSIP
  • El operador de mano VACUSIP único permite una regulación precisa del flujo de líquido y se puede conectar a varios adaptadores
  • Hay diferentes adaptadores disponibles para adaptarse a una multitud de laboratorios contenedores
Especificaciones
Tipo Adaptador de 8 canales con eyector
Para utilizar con (equipo) VACUSIP Aspirador portátil