Learn More
(8-Carboxoxioctil)bromuro de trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30365646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365646 100 mg -
30353858 50 mg -
30366206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178905100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88462-46-8
Fórmula molecular C27H32BrO2P
Peso molecular (g/mol) 499.42
Sinónimo 9-(Bromotriphenylphosphoranyl)nonanoic Acid, (8-Carboxyoctyl)triphenyl-phosphonium Bromide
Nombre IUPAC 8-carboxioctil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES OC(=O)CCCCCCCCP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (8-Carboxyoctyl)triphenylphosphonium Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31O2P.BrH/c28-27(29)22-14-3-1-2-4-15-23-30(24-16-8-5-9-17-24,25-18-10-6-11-19-25)26-20-12-7-13-21-26;/h5-13,16-21H,1-4,14-15,22-23H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.1323