Learn More
8-carboxioctanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Carboxyoctanol |
| CAS | 3788-56-5 |
| Fórmula molecular | C9H18O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-Hydroxynonanoic Acid, 9-Hydroxypelargonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h10H,1-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | OCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-hidroxinonanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1256 |