Learn More
8-bromoxantina, TRC
Código de producto. 30331581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331581 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6891801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoxanthine
CAS 10357-68-3
Fórmula molecular C5H3BrN4O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-Bromo-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Bromo-xanthine, 8-Bromopurine-2,6-diol, NSC 24131
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrN4O2/c6-4-7-1-2(8-4)9-5(12)10-3(1)11/h(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES Brc1nc2NC(=O)NC(=O)c2[nH]1
Nombre IUPAC 8-bromo-3,7-dihidropurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 231.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9439