Learn More
8-Bromoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405750 1 g 1 g
15483327 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25961.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16567-18-3 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16567-18-3
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD00191859
Clave InChI PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
Nombre IUPAC 8-bromoquinolina
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoquinoline
Densidad 1.594
Punto de ebullición 302°C to 304°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6725
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 98%