Learn More
8-Bromoquinolina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10785505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10785505 1 g 1 g
10671236 10 g 10 g
10011764 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16567-18-3
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD00191859
Clave InChI PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
Nombre IUPAC 8-bromoquinolina
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoquinoline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5940g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 97%