Learn More
Ácido 8-bromooctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromooctanoic Acid |
| CAS | 17696-11-6 |
| Fórmula molecular | C8 H15 Br O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | ácido 8-bromooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0255 |