Learn More
Ácido 8-bromooctanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447256 50 g 50 g
11437256 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25575.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 8-bromooctanoico se utiliza en la síntesis de ácido octanoico 8-(N-metil-4,4′-bipiridinil). El ácido 8-mercaptooctanoico se preparaba a partir de ácido 8-bromooctanoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17696-11-6
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00004430
Clave InChI BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
Nombre IUPAC ácido 8-bromooctanoico
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromooctanoic acid
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 147°C to 150°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal BrCH2(CH2)6CO2H
Cantidad 50 g
Número UN UN1759
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.11
Porcentaje de pureza 97%