Learn More
Ácido 8-bromooctanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723413 50 g Frasco de vidrio 50 g
10713413 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367660500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17696-11-6
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00004430
Clave InChI BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
Nombre IUPAC ácido 8-bromooctanoico
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromooctanoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 41.0°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 147.0°C to 150.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 02, IV, 1000
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Bromooctanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.