Learn More
8-bromooctan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromooctan-1-ol |
| CAS | 50816-19-8 |
| Fórmula molecular | C8H17BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 8-bromooctan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0463 |