Learn More
Hidrato de 8-bromoguanosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317925 1 g 1 g
11327925 5 g 5 g
11337925 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02992.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 332359-99-6 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332359-99-6
Fórmula molecular C10H12BrN5O5
Peso molecular (g/mol) 362.14
Número MDL MFCD00150531
Clave InChI ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N
Sinónimo 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate
PubChem CID 18530343
Nombre IUPAC dihidrato de 2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoguanosine hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 578725
Rotación óptica −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.14 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%