Learn More
8-Bromoadenina, TRC
Código de producto. 30333552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333552 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30333552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6793702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenine
CAS 6974-78-3
Fórmula molecular C5H4BrN5
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12
Nombre IUPAC 8-bromo-7H-purin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 214.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.965