Learn More
8-Bromoadenina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446979 500 mg 500 miligramos
15436979 100 mg 100 miligramos
15426979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65582.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6974-78-3
Fórmula molecular C5H4BrN5
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD00082518
Clave InChI FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
Nombre IUPAC 8-bromo-7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenine
Punto de fusión >250°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Forma física Polvo