Learn More
8-Bromoadenina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436979 100 mg 100 miligramos
15446979 500 mg 500 miligramos
15426979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65582.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6974-78-3
Fórmula molecular C5H4BrN5
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD00082518
Clave InChI FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
Nombre IUPAC 8-bromo-7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenine
Punto de fusión >250°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Forma física Polvo