Learn More
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cGMP, sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18094032 10 mg 10 miligramos
18095822 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18094032
Marca: Tocris Bioscience™ 1089/10
cGMP analog; activates PKG
Membrane permeable cGMP analog that activates protein kinase G (PKG). 4.3-fold more potent than cGMP in activating PKG1α and promotes relaxation of tracheal and vascular smooth muscle tissue in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51116-01-9
Fórmula molecular C10H11BrN5O7P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-cGMP, sodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.09
Pureza >98%
Peso molecular 424.10