Learn More
Sal sódica de 8-bromo-AMPc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-cAMP Sodium Salt |
| CAS | 76939-46-3 |
| Fórmula molecular | C10H10BrN5NaO6P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., 8-Bromo-cAMP Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].Nc1ncnc2c1nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | sodio;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-il)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 430.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.945 |