Learn More
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cAMP, sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001206 10 mg 10 miligramos
18055122 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001206 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1140/10
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable cAMP analog; activator of protein kinase A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76939-46-3
Fórmula molecular C10H11BrN5NaO6P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-cAMP, sodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.09
Pureza >99%
Peso molecular 431.09