Learn More
8-Bromo-7-(2-butin-1-il)-3,7-dihidro-3-metil-1-[(4-metil-2-quinazolinilo)metil]-1H-purina-2,6-diona, TRC
Código de producto. 30009826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009826 1 g 1 g
30004717 2.5 g 2.50 g
30009194 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6805101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 853029-57-9
Fórmula molecular C20 H17 Br N6 O2
Peso molecular (g/mol) 453.29
Sinónimo 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 8-bromo-7-(2-butynyl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (9CI), 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione, 1-[(4-Methylquinazolin-2-yl)methyl]-3-methyl-7-(2-butyn-1-yl)-8-bromoxanthine
Nombre IUPAC 8-bromo-7-pero-2-ynil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]purina-2,6-diona
SMILES CC#CCn1c(Br)nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17BrN6O2/c1-4-5-10-26-16-17(24-19(26)21)25(3)20(29)27(18(16)28)11-15-22-12(2)13-8-6-7-9-14(13)23-15/h6-9H,10-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.0596
Porcentaje de pureza >95%