Learn More
8-Bromo-6-cloroimidazo[1,2-a]piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 8-bromo-6-cloroimidazo[1,2-a]piridina se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine |
| Punto de fusión | 125°C to 128°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.48 |
| Porcentaje de pureza | 95% |