Learn More
8-Bromo-3-metil-7-(2-butinil)-xantina, TRC
Código de producto. 30136375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136375 250 mg 250 miligramos
30006229 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687605250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666816-98-4
Fórmula molecular C10 H9 Br N4 O2
Peso molecular (g/mol) 297.108
Sinónimo Linagliptin Related Compound A, 8-bromo-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
Nombre IUPAC 8-bromo-7-pero-2-ynil-3-metilpurina-2,6-diona
SMILES CC#CCn1c(Br)nc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9BrN4O2/c1-3-4-5-15-6-7(12-9(15)11)14(2)10(17)13-8(6)16/h5H2,1-2H3,(H,13,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.991
Porcentaje de pureza >95%