Learn More
8-Bromo-3-butil-1-cloro-5,10-dihidroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one |
| CAS | 1246816-60-3 |
| Fórmula molecular | C15H14BrClN2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14BrClN2O/c1-2-3-4-12-18-15(17)13-14(20)11-7-10(16)6-5-9(11)8-19(12)13/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c2C(=O)c3cc(Br)ccc3Cn12 |
| Nombre IUPAC | 8-bromo-3-butil-1-cloro-5H-imidazo[1,5-b]isoquinolin-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 353.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.9978 |