Learn More
8-Bromo-3,9-dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona, TRC
Código de producto. 30011058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011058 250 mg 250 miligramos
30008711 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683485250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93703-24-3
Fórmula molecular C6H5BrN4O2
Peso molecular (g/mol) 245.03
Sinónimo 3-Methyl-8-bromoxanthine, 8-Bromo-3-methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione, 8-Bromo-3-methylxanthine, Linagliptin 8-Bromo Impurity
Nombre IUPAC 8-bromo-3-metil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]c(Br)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-3,9-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrN4O2/c1-11-3-2(8-5(7)9-3)4(12)10-6(11)13/h1H3,(H,8,9)(H,10,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9596