Learn More
8-Bromo-2'-desoxiguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 13389-03-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 Br N5 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Guanosine, 8-bromo-2'-deoxy-, 8-Bromo-2'-deoxyguanosine, NSC 105830 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12BrN5O4/c11-9-13-6-7(14-10(12)15-8(6)19)16(9)5-1-3(18)4(2-17)20-5/h3-5,17-18H,1-2H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-8-bromo-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.0073 |