Learn More
8-Bromo-2'-desoxiguanosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406549 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15406549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64723.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
8-Bromo-2′-deoxiguanosina es útil como la estructura inicial para los nucleótidos de 2′-deoxiguanosina, que se modifican en posición 8.
Solubilidad
Soluble en dimetil sulfóxido, agua tibia y dimetilformamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-2'-deoxyguanosine
CAS 13389-03-2
Punto de fusión >250°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula molecular C10H12BrN5O4
Número MDL MFCD01630971
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,warm water and dimethyl formamide.
Clave InChI MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-8-bromo-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Peso molecular (g/mol) 346.14
PubChem CID 10947964
ChEBI CHEBI:61072
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo