Learn More
8-Bromo-2'-desoxiadenosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15426859 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15426859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65357.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14985-44-5
Fórmula molecular C10H12BrN5O3
Peso molecular (g/mol) 330.14
Número MDL MFCD01630970
Clave InChI NJBIVXMQFIQOGE-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 8-bromo-2'-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, adenosine,8-bromo-2'-deoxy, 2'-deoxy-8-bromoadenosine, 8-b-2-da, 8-bromo-2?-deoxyadenosine, adenosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyadenosine
PubChem CID 96547
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-2'-deoxyadenosine
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO or DMF
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo