Learn More
8-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetilguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetylguanosine |
| CAS | 15717-45-0 |
| Fórmula molecular | C16 H18 Br N5 O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18BrN5O8/c1-5(23)27-4-8-10(28-6(2)24)11(29-7(3)25)14(30-8)22-12-9(19-15(22)17)13(26)21-16(18)20-12/h8,10-11,14H,4H2,1-3H3,(H3,18,20,21,26)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2c(Br)nc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(2-amino-8-bromo-6-oxo-1H-purin-9-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 488.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.0339 |